Drukuj
Butanolan tytanu(IV) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Titanium (IV) butoxide, Titanium tetrabutanolate, Tetra-n-butyl orthotitanate, Titanium (IV) n-butoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21084.0100 8.21084.0500 8.21084.9010 8.21084.9040
8.21084.0100EA 132 PLN
8.21084.0100 8.21084.0500 8.21084.9010 8.21084.9040
Butanolan tytanu(IV) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Butanolan tytanu(IV)
Formuła: C₁₆H₃₆O₄Ti
MW: 340.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 310
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 0.993 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 47
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009433
Numer CAS: 5593-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 227-006-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 340.32 g/mol
Boiling Point 310 - 314 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.6 hPa (20 °C)
Flash Point 47 °C
Explosion Limit 2.0 - 12.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)