Drukuj
Butanolan tytanu(IV) 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
223190010 223190020 223192500 223195000 223190100
ACRO223190010EA 860 PLN
ACRO223190010 ACRO223190020 ACRO223192500 ACRO223195000 ACRO223190100
Butanolan tytanu(IV) 98+%
Butanolan tytanu(IV)
Formuła: C₁₆H₃₆O₄Ti
Temp. Wrzenia: 310…314 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009433
Numer CAS: 5593-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 227-006-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 50 to 90 cP (at 25°C)
Gravimetry 23.0 to 23.9 % (TiO2)