Drukuj
Izopropanolan tytanu(IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
205273-500ML 205273-100ML 205273-2L
SIAL205273-500MLEA 409 PLN
SIAL205273-500ML SIAL205273-100ML SIAL205273-2L
Izopropanolan tytanu(IV), Sigma-Aldrich®
Izopropanolan tytanu(IV)
Formuła: C₁₂H₂₈O₄Ti
MW: 284.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 240
Temp. topnienia: 18…20 °C
Gęstość: 0.9711 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 51
Numer MDL: MFCD00008871
Numer CAS: 546-68-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-909-6
Jednostka: 2413
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,09614