Drukuj
Izopropanolan tytanu(IV) for synthesis
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
8.21895.0250 8.21895.1000
8.21895.0250EA 208 PLN
8.21895.0250 8.21895.1000
Izopropanolan tytanu(IV) for synthesis
Izopropanolan tytanu(IV)
Formuła: C₁₂H₂₈O₄Ti
MW: 284.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 240
Temp. topnienia: 18…20 °C
Gęstość: 0.9711 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 51
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008871
Numer CAS: 546-68-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-909-6
Jednostka: 2413
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,09614