Izopropanolan tytanu(IV) 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
A13703.0E
A13703.22
A13703.36
A13703.0EEA
2550
PLN
A13703.0E
A13703.22
A13703.36
Izopropanolan tytanu(IV) 95%
Izopropanolan tytanu(IV)
Purity: 95%
CAS No.: 546-68-9
Molecular Formula: C12H28O4Ti
Formula Weight: 284.23
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.4640
Melting Point: 16-20°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 3679474
Merck Reference: 14,9480
UN No.: 2413
MDL No.: MFCD00008871
Formuła:
C₁₂H₂₈O₄Ti MW: 284.23 g/mol Temp. Wrzenia: 232 °C Temp. topnienia: 16…20 °C Gęstość: 0.955 Temp. Zapłonu: 46 °C (115 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008871 Numer CAS: 546-68-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-909-6 Jednostka: 2413 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 12,09614 |