Drukuj
Izopropanolan tytanu(IV) 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
194700050 194702500 194700010 194700025
ACRO194700050EA 167 PLN
ACRO194700050 ACRO194702500 ACRO194700010 ACRO194700025
Izopropanolan tytanu(IV) 98+%
Izopropanolan tytanu(IV)
Formuła: C₁₂H₂₈O₄Ti
Temp. Wrzenia: 240 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: >15 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008871
Numer CAS: 546-68-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-909-6
Jednostka: 2413
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,09614
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥15 °C
Assay 16.6 to 17.3 % (Ti)
Color scale ≤100 APHA