Drukuj
tlenek cyrkonu (IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
230693-100G 230693-2KG 230693-500G
SIAL230693-100GEA 308 PLN
SIAL230693-100G SIAL230693-2KG SIAL230693-500G
tlenek cyrkonu (IV), Sigma-Aldrich®
tlenek cyrkonu (IV)
Formuła: ZrO₂
MW: 123.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 4300
Temp. topnienia: 2680
Gęstość: 5.75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011310
Numer CAS: 1314-23-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-227-2
Klasyfikacja Merck : 14,10180