tlenek cyrkonu (IV) ≥99% (metals basis excluding Hf), nanopowder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
44886.14
44886.22
44886.36
44886.14EA
682
PLN
44886.14
44886.22
44886.36
tlenek cyrkonu (IV) ≥99% (metals basis excluding Hf), nanopowder
tlenek cyrkonu (IV)
Purity: 99%
CAS No.: 1314-23-4
Molecular Formula: O2Zr
Formula Weight: 123.22
Physical Form: 15-25nm APS Powder, S.A. 20-30 m2/g
Density: 5.89
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 2700°
Boiling Point: ca 5000°
Merck Reference: 14,10180
MDL No.: MFCD00011310
Formuła:
ZrO₂ MW: 123.22 g/mol Temp. Wrzenia: ∼5000 °C Temp. topnienia: ∼2700 °C Gęstość: 5.89 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011310 Numer CAS: 1314-23-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-227-2 Klasyfikacja Merck : 14,10180 |