Drukuj
Tlenek tytanu(IV) rutyl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Pigment White 6, Rutile, Titanium dioxide rutile
M-Clarity™ quality level = MQ200
224227-100G 224227-500G
SIAL224227-100GEA 450 PLN
SIAL224227-100G SIAL224227-500G
Tlenek tytanu(IV) rutyl, Sigma-Aldrich®
Tlenek tytanu(IV) rutyl
Formuła: O₂Ti
MW: 79.88 g/mol
Temp. topnienia: 1855
Gęstość: 4.197 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00011269
Numer CAS: 1317-80-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-282-2