Tlenek tytanu(IV) rutyl ≥99.8% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Pigment White 6, Rutile, Titanium dioxide rutile
42681.30
42681.A1
42681.A7
42681.30EA
998
PLN
42681.30
42681.A1
42681.A7
Tlenek tytanu(IV) rutyl ≥99.8% (metals basis)
Tlenek tytanu(IV) rutyl
Purity: 99.8%
CAS No.: 1317-80-2
Molecular Formula: TiO2, 97% min rutile phase
Formula Weight: 79.90
Physical Form: 0.9-1.6 Micron APS Powder, S.A. 3.3-6.1 m2/g
Density: 4.23
Melting Point: 1830-1850°
Boiling Point: 2500-3000°
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Formuła:
O₂Ti MW: 79.88 g/mol Temp. Wrzenia: 2500…3000 °C Temp. topnienia: 1830…1850 °C Gęstość: 4.23 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011269 Numer CAS: 1317-80-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-282-2 Klasyfikacja Merck : 14,9472 |