Tlenek tytanu(IV) rutyl ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Pigment White 6, Rutile, Titanium dioxide rutile
14631.09
14631.18
14631.30
14631.09EA
724
PLN
14631.09
14631.18
14631.30
Tlenek tytanu(IV) rutyl ≥99.99% (metals basis)
Tlenek tytanu(IV) rutyl
Purity: 99.99%
CAS No.: 1317-80-2
Molecular Formula: TiO2
Formula Weight: 79.90
Physical Form: Powder
Density: 4.23
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1830-1850°
Boiling Point: 2500-3000°
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Formuła:
O₂Ti MW: 79.88 g/mol Temp. Wrzenia: 2500…3000 °C Temp. topnienia: 1830…1850 °C Gęstość: 4.23 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011269 Numer CAS: 1317-80-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-282-2 Klasyfikacja Merck : 14,9472 |