Drukuj
Tlenek tytanu(IV) anataz 98+%, powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Pigment White 6, Titanium dioxide anatase, Anatase
213581000 213580010
ACRO213581000EA 209 PLN
ACRO213581000 ACRO213580010
Tlenek tytanu(IV) anataz 98+%, powder
Tlenek tytanu(IV) anataz
Formuła: TiO₂
MW: 79.88 g/mol
Temp. topnienia: 1855 °C
Numer MDL: MFCD00011269
Numer CAS: 13463-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-280-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Assay ≥98.0 %
Particle size ≤0.05 % (residue on 44 µm sieve)
pH 7.3 to 8.3 (suspension in water)