Drukuj
tlenek tytanu (IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
MQ100
634662-25G 634662-100G
SIAL634662-25GEA 423 PLN
SIAL634662-25G SIAL634662-100G
tlenek tytanu (IV), Sigma-Aldrich®
tlenek tytanu (IV)
Formuła: TiO₂
MW: 79.88 g/mol
Temp. Wrzenia: 2900
Temp. topnienia: 1855
Gęstość: 4.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011269
Numer CAS: 13463-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-675-5
Klasyfikacja Merck : 13,09549