Drukuj
tlenek tytanu (IV) Reag. Ph. Eur. reagent analityczny, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00808.1000 1.00808.9025 1.00808.9050
1.00808.1000EA 281 PLN
1.00808.1000 1.00808.9025 1.00808.9050
tlenek tytanu (IV) Reag. Ph. Eur. reagent analityczny, Supelco®
tlenek tytanu (IV)
Formuła: TiO₂
Temp. Wrzenia: 2900 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1855 °C
Gęstość: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011269
Numer CAS: 13463-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-675-5
Klasyfikacja Merck : 13,09549
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1855 °C
Molar Mass 79.87 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Boiling Point 2900 °C
pH 7 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)