Tlenek tytanu(IV) anataz catalyst support
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44429.30
44429.A1
44429.A7
44429.30EA
588
PLN
44429.30
44429.A1
44429.A7
Tlenek tytanu(IV) anataz catalyst support
Tlenek tytanu(IV) anataz
Molecular Formula: TiO2
Formula Weight: 79.90
Physical Form: 1/8" Pellets
MDL No.: MFCD00011269
Formuła:
TiO₂ Temp. Wrzenia: 2900 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1855 °C Gęstość: 4,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011269 Numer CAS: 13463-67-7 Numer WE (dawny EINECS): 215-280-1 Klasyfikacja Merck : 13,09549 |