Drukuj
tlenek tytanu (IV) 99,995 Metals basis, Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
10897.09 10897.18 10897.30
10897.09EA 866 PLN
10897.09 10897.18 10897.30
tlenek tytanu (IV) 99,995 Metals basis, Puratronic®
tlenek tytanu (IV)
Purity: 99.995% CAS No.: 13463-67-7 Molecular Formula: TiO2, predominantly rutile and anatase Formula Weight: 79.90 Physical Form: -22 Mesh Powder Density: 4.26 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1830-1850° Boiling Point: 2500-3000° Merck Reference: 14,9472 MDL No.: MFCD00011269
Formuła: TiO₂
MW: 79.88 g/mol
Temp. Wrzenia: 2500…3000 °C
Temp. topnienia: 1830…1850 °C
Gęstość: 4.26
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011269
Numer CAS: 13463-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-675-5
Klasyfikacja Merck : 14,9472