Drukuj
tlenek tytanu (IV), Aeroxide® P25
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
384290500 384292500 384290010
ACRO384290500EA 397 PLN
ACRO384290500 ACRO384292500 ACRO384290010
tlenek tytanu (IV), Aeroxide® P25
tlenek tytanu (IV)
Formuła: TiO₂
Temp. Wrzenia: 2900 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 1855 °C
Gęstość: 4,23 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011269
Numer CAS: 13463-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-675-5
Klasyfikacja Merck : 13,09549
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Assay ≥99.5 % (on ignited substance) Typical
Specific surface area 35 to 65 m²/g
pH 3.5 to 4.5 (4 % dispersion)
Acidity (HCl) ≤0.3 %