Drukuj
tlenek tytanu (IV) 98,0-100,5
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
277370010 277370100
ACRO277370010EA 390 PLN
ACRO277370010 ACRO277370100
tlenek tytanu (IV) 98,0-100,5
tlenek tytanu (IV)
Formuła: TiO₂
MW: 79.88 g/mol
Temp. Wrzenia: 2900 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 1855 °C
Gęstość: 4.23 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011269
Numer CAS: 13463-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-675-5
Klasyfikacja Merck : 13,09549
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Acidity/alkalinity Passes test
Titration 98.0 to 100.5 %
Antimony (Sb) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Barium (Ba) passes test
Iron (Fe) ≤200 ppm
Soluble matter ≤0.5 % (in water)