tlenek tytanu (II) ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
77126.06
77126.14
77126.22
77126.36
77126.06EA
349
PLN
77126.06
77126.14
77126.22
77126.36
tlenek tytanu (II) ≥99.5% (metals basis)
tlenek tytanu (II)
Purity: 99.5%
CAS No.: 12137-20-1
Molecular Formula: TiO
Formula Weight: 63.90
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.95
Melting Point: 1700°
Boiling Point:
Formuła:
OTi Temp. Wrzenia: >3000 °C Temp. topnienia: 1700 °C Gęstość: 4,95 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036279 Numer CAS: 12137-20-1 Numer WE (dawny EINECS): 235-236-5 |