tlenek tytanu (II) ≥99.9% (metals basis), grudki
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42940.14
42940.22
42940.14EA
1390
PLN
42940.14
42940.22
tlenek tytanu (II) ≥99.9% (metals basis), grudki
tlenek tytanu (II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12137-20-1
Molecular Formula: TiO
Formula Weight: 63.90
Physical Form: 8-9mm(0.32-0.36in) dia x 6-7mm(0.24-0.28in) thick
Density: 4.95
Melting Point: 1700°
Boiling Point:
Formuła:
OTi Temp. Wrzenia: >3000 °C Temp. topnienia: 1700 °C Gęstość: 4,95 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036279 Numer CAS: 12137-20-1 Numer WE (dawny EINECS): 235-236-5 |