tlenek tytanu (II) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42939.14
42939.22
42939.36
42939.14EA
907
PLN
42939.14
42939.22
42939.36
tlenek tytanu (II) ≥99.9% (metals basis)
tlenek tytanu (II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12137-20-1
Molecular Formula: TiO
Formula Weight: 63.90
Physical Form: Lump
Density: 4.95
Melting Point: 1700°
Boiling Point:
Formuła:
OTi Temp. Wrzenia: >3000 °C Temp. topnienia: 1700 °C Gęstość: 4,95 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036279 Numer CAS: 12137-20-1 Numer WE (dawny EINECS): 235-236-5 |