Tlenek tytanu(III,IV) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Titanium oxide
39000.14
39000.22
39000.14EA
965
PLN
39000.14
39000.22
Tlenek tytanu(III,IV) ≥99.9% (metals basis)
Tlenek tytanu(III,IV)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12065-65-5
Molecular Formula: Ti3O5
Physical Form: 3-10mm Pieces
Density: 4.20
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00210650
Used for optical coatings
Formuła:
O₅Ti₃ MW: 223.64 g/mol Temp. topnienia: 1800 °C Gęstość: 4.20 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210650 Numer CAS: 12065-65-5 |