Drukuj
Ditlenek hafnu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
202118-100G 202118-25G
SIAL202118-100GEA 1240 PLN
SIAL202118-100G SIAL202118-25G
Ditlenek hafnu, Sigma-Aldrich®
Ditlenek hafnu
Formuła: HfO₂
Temp. Wrzenia: 5400 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2812 °C
Gęstość: 9,68 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003565
Numer CAS: 12055-23-1
Numer WE (dawny EINECS): 235-013-2
Klasyfikacja Merck : 14,04727