Ditlenek hafnu ≥99% (metals basis excluding Zr) (max. 1.5% Zr)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11835.14
11835.22
11835.14EA
756
PLN
11835.14
11835.22
Ditlenek hafnu ≥99% (metals basis excluding Zr) (max. 1.5% Zr)
Ditlenek hafnu
Purity: 99%
CAS No.: 12055-23-1
Molecular Formula: HfO2
Formula Weight: 210.49
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 9.68
Melting Point: 2774°
Merck Reference: 14,4588
MDL No.: MFCD00003565
Formuła:
HfO₂ Temp. Wrzenia: 5400 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2774 °C Gęstość: 9,68 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003565 Numer CAS: 12055-23-1 Numer WE (dawny EINECS): 235-013-2 Klasyfikacja Merck : 14,4588 |