Azotek tytanu(III) 99,5 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Titanium nitride
41556.18
41556.30
41556.A1
41556.18EA
768
PLN
41556.18
41556.30
41556.A1
Azotek tytanu(III) 99,5 Metals basis
Azotek tytanu(III)
Purity: 99.5%
CAS No.: 25583-20-4
Molecular Formula: TiN
Formula Weight: 61.91
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.22
Appearance: Yellow
Melting Point: 2950°
MDL No.: MFCD00049596
Formuła:
NTi MW: 61.89 g/mol Temp. topnienia: 2950 °C Gęstość: 5.22 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049596 Numer CAS: 25583-20-4 Numer WE (dawny EINECS): 247-117-5 |