Azotek tytanu(III) ≥99.7% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14510.18
14510.30
14510.A1
14510.18EA
793
PLN
14510.18
14510.30
14510.A1
Azotek tytanu(III) ≥99.7% (metals basis)
Azotek tytanu(III)
Purity: 99.7%
CAS No.: 25583-20-4
Molecular Formula: TiN
Formula Weight: 61.91
Physical Form:
Formuła:
NTi Temp. topnienia: 2950 °C Gęstość: 5,22 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049596 Numer CAS: 25583-20-4 Numer WE (dawny EINECS): 247-117-5 |