Drukuj
Jodek tytanu(IV), anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Titanium tetraiodide
Ampuled under argon
40663.09 40663.18
40663.09EA 1750 PLN
40663.09 40663.18
Jodek tytanu(IV), anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Jodek tytanu(IV)
Purity: 99.9% CAS No.: 7720-83-4 Molecular Formula: TiI4 Formula Weight: 555.52 Physical Form: Lump, Ampouled under argon Density: 4.30 Melting Point: 150° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00043077
Formuła: I₄Ti
MW: 555.5 g/mol
Temp. Wrzenia: 360
Temp. topnienia: 150
Gęstość: 4.30
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043077
Numer CAS: 7720-83-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-754-0
Jednostka: 3260
ADR: 8 II