Drukuj
wodorek tytanu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Titanium hydride, Titanium dihydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12384.0100 1.12384.1000
1.12384.0100EA 526 PLN
1.12384.0100 1.12384.1000
wodorek tytanu, Sigma-Aldrich®
wodorek tytanu
Formuła: H₂Ti
MW: 49.9 g/mol
Gęstość: 3.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151301
Numer CAS: 7704-98-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-726-8
Jednostka: 1871
ADR: 4.1
Klasyfikacja Merck : 14,09473
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 400 °C
Molar Mass 49.88 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Flash Point 400 °C
Density 3.76 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 400 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid