wodorek tytanu ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 7704-98-5
Molecular Formula: H2Ti
Formula Weight: 49.92
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 3.9
Appearance: Dark grey
Odour: Odourless
Melting Point: 450° dec.
Merck Reference: 14,9473
UN No.: 1871
MDL No.: MFCD00151301
Formuła:
H₂Ti Gęstość: 3,9 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151301 Numer CAS: 7704-98-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-726-8 Jednostka: 1871 ADR: 4.1,II Klasyfikacja Merck : 14,9473 |