Drukuj
Zirconium tetrafluoride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Zirconium (IV) fluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
311464-100G 311464-25G
SIAL311464-100GEA 1250 PLN
SIAL311464-100G SIAL311464-25G
Zirconium tetrafluoride, Sigma-Aldrich®
Zirconium tetrafluoride
Formuła: F₄Zr
Gęstość: 4,43 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011307
Numer CAS: 7783-64-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-018-1
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,10308