Drukuj
Fluorek tytanu(IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
333239-100G 333239-10G
SIAL333239-100GEA 1480 PLN
SIAL333239-100G SIAL333239-10G
Fluorek tytanu(IV), Sigma-Aldrich®
Fluorek tytanu(IV)
Formuła: F₄Ti
MW: 123.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 284
Temp. topnienia: 400
Gęstość: 2.798 g/cm³ (20.5 °C)
Numer MDL: MFCD00042545
Numer CAS: 7783-63-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-017-6
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,09619