Fluorek tytanu(III)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Titanium trifluoride
13079.09
13079.18
13079.09EA
625
PLN
13079.09
13079.18
Fluorek tytanu(III)
Fluorek tytanu(III)
CAS No.: 13470-08-1
Molecular Formula: TiF3
Formula Weight: 104.90
Physical Form: Powder
Density: 3.400
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00042544
Formuła:
F₃Ti MW: 104.88 g/mol Gęstość: 3.400 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042544 Numer CAS: 13470-08-1 Numer WE (dawny EINECS): 236-732-4 Jednostka: 3260 ADR: 8 II |