Drukuj
tetrachlorek cyrkonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
647640-25G 647640-5G
SIAL647640-25GEA 1910 PLN
SIAL647640-25G SIAL647640-5G
tetrachlorek cyrkonu, Sigma-Aldrich®
tetrachlorek cyrkonu
Formuła: Cl₄Zr
Temp. Wrzenia: 3577 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 437 °C
Gęstość: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011306
Numer CAS: 10026-11-6
Numer WE (dawny EINECS): 233-058-2
Jednostka: 2503
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,10307