tetrachlorek cyrkonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
357405-100G
357405-10G
SIAL357405-100GEA
1370
PLN
SIAL357405-100G
SIAL357405-10G
tetrachlorek cyrkonu, Sigma-Aldrich®
tetrachlorek cyrkonu
Formuła:
Cl₄Zr Temp. Wrzenia: 3577 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 437 °C Gęstość: 2,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011306 Numer CAS: 10026-11-6 Numer WE (dawny EINECS): 233-058-2 Jednostka: 2503 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 12,10307 |