Drukuj
tetrachlorek cyrkonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Zirconium (IV) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
221880-100G 221880-500G 221880-5G
SIAL221880-100GEA 406 PLN
SIAL221880-100G SIAL221880-500G SIAL221880-5G
tetrachlorek cyrkonu, Sigma-Aldrich®
tetrachlorek cyrkonu
Formuła: Cl₄Zr
MW: 233.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 3577
Temp. topnienia: 437
Gęstość: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011306
Numer CAS: 10026-11-6
Numer WE (dawny EINECS): 233-058-2
Jednostka: 2503
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,10307