Drukuj
Chlorek hafnu(IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Hafnium tetrachloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
590592-25G 590592-5G
SIAL590592-25GEA 3380 PLN
SIAL590592-25G SIAL590592-5G
Chlorek hafnu(IV), Sigma-Aldrich®
Chlorek hafnu(IV)
Formuła: Cl₄Hf
MW: 320.3 g/mol
Temp. topnienia: 431.85
Numer MDL: MFCD00011034
Numer CAS: 13499-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 236-826-5
Jednostka: 3260
ADR: 8 II