Drukuj
Chlorek hafnu(IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Hafnium tetrachloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
258202-10G 258202-50G
SIAL258202-10GEA 183 PLN
SIAL258202-10G SIAL258202-50G
Chlorek hafnu(IV), Sigma-Aldrich®
Chlorek hafnu(IV)
Formuła: Cl₄Hf
MW: 320.3 g/mol
Temp. topnienia: 431.85
Numer MDL: MFCD00011034
Numer CAS: 13499-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 236-826-5
Jednostka: 3260
ADR: 8 II