Drukuj
Chlorek hafnu(IV) 99% -80 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hafnium tetrachloride
293250250 293251000
ACRO293250250EA 348 PLN
ACRO293250250 ACRO293251000
Chlorek hafnu(IV) 99% -80 mesh
Chlorek hafnu(IV)
Formuła: Cl₄Hf
MW: 320.3 g/mol
Temp. topnienia: 319 °C (subl.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011034
Numer CAS: 13499-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 236-826-5
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %