Zirconium tetrabromide ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
86139.09
86139.18
86139.09EA
858
PLN
86139.09
86139.18
Zirconium tetrabromide ≥99%
Zirconium tetrabromide
Purity: 99%
CAS No.: 13777-25-8
Molecular Formula: ZrBr4
Formula Weight: 410.86
Physical Form: -40 Mesh Powder
Density: 4.201
Melting Point: 450°/15 atm
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00049637
Formuła:
Br₄Zr Temp. topnienia: 450 °C/15 atm Gęstość: 4,201 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049637 Numer CAS: 13777-25-8 Numer WE (dawny EINECS): 237-417-4 Jednostka: 3260 ADR: 8,III |