Drukuj
Bromek tytanu(IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
307793-100G 307793-25G
SIAL307793-100GEA 1380 PLN
SIAL307793-100G SIAL307793-25G
Bromek tytanu(IV), Sigma-Aldrich®
Bromek tytanu(IV)
Formuła: Br₄Ti
Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 39 °C
Gęstość: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011265
Numer CAS: 7789-68-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-185-0
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,09617