Diyttrium trisulphide ≥99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Yttrium (III) sulphide, Yttrium sulphide
39565.03
39565.06
39565.14
39565.03EA
511
PLN
39565.03
39565.06
39565.14
Diyttrium trisulphide ≥99.9%
Diyttrium trisulphide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12039-19-9
Molecular Formula: Y2S3
Formula Weight: 273.93
Physical Form: Powder
Odour: Like rotten eggs
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00058806
Formuła:
S₃Y₂ MW: 274.01 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00058806 Numer CAS: 12039-19-9 Numer WE (dawny EINECS): 234-887-2 Jednostka: 3134 ADR: 4.3 II |