Drukuj
tlenek itru (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
205168-10G 205168-250G 205168-50G
SIAL205168-10GEA 194 PLN
SIAL205168-10G SIAL205168-250G SIAL205168-50G
tlenek itru (III), Sigma-Aldrich®
tlenek itru (III)
Formuła: Y₂O₃
MW: 225.81 g/mol
Temp. Wrzenia: 4300
Temp. topnienia: 2410
Gęstość: 5.01 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011473
Numer CAS: 1314-36-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-233-5