tlenek itru (III) ≥99.995% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder, REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
44048.14
44048.22
44048.36
44048.14EA
1120
PLN
44048.14
44048.22
44048.36
tlenek itru (III) ≥99.995% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder, REacton®
tlenek itru (III)
Purity: 99.995%
CAS No.: 1314-36-9
Molecular Formula: Y2O3
Formula Weight: 225.81
Physical Form: 25-50nm APS Powder
Density: 5.01
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2410°
Merck Reference: 14,10107
MDL No.: MFCD00011473
Formuła:
Y₂O₃ Temp. Wrzenia: 4300 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2410 °C Gęstość: 5,01 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011473 Numer CAS: 1314-36-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-233-5 Klasyfikacja Merck : 14,10107 |