tlenek itru (III) ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
11182.14
11182.22
11182.A1
11182.14EA
658
PLN
11182.14
11182.22
11182.A1
tlenek itru (III) ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
tlenek itru (III)
Purity: 99.999%
CAS No.: 1314-36-9
Molecular Formula: Y2O3
Formula Weight: 225.81
Physical Form:
Formuła:
Y₂O₃ Temp. Wrzenia: 4300 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2410 °C Gęstość: 5,01 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011473 Numer CAS: 1314-36-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-233-5 Klasyfikacja Merck : 14,10107 |