Drukuj
tlenek itru (III) ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
11181.14 11181.22 11181.36 11181.A1
11181.14EA 617 PLN
11181.14 11181.22 11181.36 11181.A1
tlenek itru (III) ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
tlenek itru (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 1314-36-9 Molecular Formula: O3Y2 Formula Weight: 225.81 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 5.01 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2410° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011473
Formuła: Y₂O₃
MW: 225.81 g/mol
Temp. Wrzenia: 4300
Temp. topnienia: 2410
Gęstość: 5.01
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011473
Numer CAS: 1314-36-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-233-5
Klasyfikacja Merck : 14,10107