tlenek itru (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-36-9
Molecular Formula: Y2O3
Formula Weight: 225.81
Physical Form:
In phosphors for Colour TV tubes, in microwave filters, and as a stabilizer for high-temperature service materials
Formuła:
Y₂O₃ Temp. Wrzenia: 4300 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2410 °C Gęstość: 5,01 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011473 Numer CAS: 1314-36-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-233-5 Klasyfikacja Merck : 14,10107 |