Drukuj
tlenek itru (III) 99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
194610500 194610100 194612500
ACRO194610500EA 697 PLN
ACRO194610500 ACRO194610100 ACRO194612500
tlenek itru (III) 99.99% (trace metals basis)
tlenek itru (III)
Formuła: Y₂O₃
MW: 225.81 g/mol
Temp. Wrzenia: 4300
Temp. topnienia: 2410 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011473
Numer CAS: 1314-36-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-233-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Assay ≥99.99 % (Y2O3) TREO base
Particle size 2 to 10 µm (d50)
Total conc. of imp.as REO ≤100 ppm
Loss on ignition ≤1.0 % (1000°C) Material base