Drukuj
tlenek skandu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Scandium oxide, Scandium (III) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
294020-500MG 294020-5G
SIAL294020-500MGEA 370 PLN
SIAL294020-500MG SIAL294020-5G
tlenek skandu (III), Sigma-Aldrich®
tlenek skandu (III)
Formuła: O₃Sc₂
Temp. topnienia: 1000 °C
Gęstość: 3,86 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011223
Numer CAS: 12060-08-1
Numer WE (dawny EINECS): 235-042-0
Klasyfikacja Merck : 14,08392