tlenek skandu (III) ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Scandium oxide, Scandium (III) oxide
11217.03
11217.06
11217.14
11217.03EA
899
PLN
11217.03
11217.06
11217.14
tlenek skandu (III) ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
tlenek skandu (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 12060-08-1
Molecular Formula: Sc2O3
Formula Weight: 137.91
Physical Form: Powder
Refractive Index: 1.964
Odour: Odourless
Melting Point: 2485°
Merck Reference: 14,8392
MDL No.: MFCD00011223
Formuła:
O₃Sc₂ Temp. topnienia: 2485 °C Gęstość: 3,86 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011223 Numer CAS: 12060-08-1 Numer WE (dawny EINECS): 235-042-0 Klasyfikacja Merck : 14,8392 |