Yttrium(III) fluoride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
83106.14
83106.22
83106.14EA
651
PLN
83106.14
83106.22
Yttrium(III) fluoride ≥98%
Yttrium(III) fluoride
Purity: 98%
CAS No.: 13709-49-4
Molecular Formula: F3Y
Formula Weight: 145.90
Physical Form: -325 Mesh Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 1387°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049714
Formuła:
F₃Y Temp. Wrzenia: 2227 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1387 °C Gęstość: 4,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049714 Numer CAS: 13709-49-4 Numer WE (dawny EINECS): 237-257-5 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III |